Merck
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
別名:
IPr Au(MeCN)BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
500 MG
¥62,600
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
500 MG
¥62,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H39AuBF4N3
CAS番号:
分子量:
713.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
不純物
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
mp
162-167 °C (decomposition)
SMILES記法
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
InChI Key
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
766445-BULK:
766445-500MG:4548173331317
766445-VAR:
766445-100MG:4548173331300
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)