Merck
755508
Sigma-Aldrich
8-Methylquinoline N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,200
5 G
¥62,700
¥13,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,200
5 G
¥62,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
240-260 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+]1=CC=CC2=C1C(C)=CC=C2
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11(12)10(8)9/h2-7H,1H3
InChI Key
PIOGDSHYODXWAK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755508-BULK:
755508-1G:
755508-5G:
755508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biao Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14070-14072 (2010-09-22)
Gold-catalyzed intermolecular oxidations of internal alkynes have been achieved with high regioselectivities using 8-alkylquinoline N-oxides as oxidants and in the absence of acid additives. Synthetically versatile α,β-unsaturated carbonyls are obtained in good to excellent yields and with excellent E-selectivities. A