Merck
595837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
96%
別名:
(S)-3,3′-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (S)-3,3′-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (S)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (S)-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-bi-2-naphthol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12Br2O2
CAS番号:
分子量:
444.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
256-260 °C
SMILES記法
Oc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(O)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChI Key
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
詳細
(S)-(-)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol may be used as a catalyst in the preparation of (R)-1-(2-propenyl)-2-(3-phenoxymethoxypropyl)-2-cyclohexenol.[1]
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
595837-VAR:
595837-BULK:
595837-250MG:
595837-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective Conjugate Allylation of Cyclic Enones.
Taber DF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(18), 7614-7617 (2011)