Merck
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥10,600
About This Item
化学式:
[BrC10H5(OH)]2
CAS番号:
分子量:
444.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
mp
195-199 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChI Key
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482617-BULK:
482617-500MG:
482617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)