Merck
593427
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,040
¥7,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593427-VAR:
593427-BULK:
593427-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma Kirkman-Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(39), 13693-13703 (2020-10-01)
A family of pyrazine-bridged, linear chain complexes of Cu(ii) of the formula [CuL2(H2O)2(pz)](ClO4)2 [pz = pyrazine; L = n-methyl-2(1H)-pyridone, n = 3 (1), 5 (2), and 6 (3)] has been prepared. Single-crystal X-ray diffraction shows six-coordinate, pyrazine-bridged chains with trans-pairs