Merck
593060
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロ-4-メトキシフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BF2O3
CAS番号:
分子量:
187.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
125-130 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1cc(F)c(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
WVSZSFADEBGONQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
抗血栓剤合成のための、鈴木スティルカップリング反応に関わる反応物質
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid can be used:
  • To prepare a ligand N4Py2Ar2, which in turn is used to synthesize a Fe complex, employed in aromatic C−F hydroxylation reactions.[1]
  • As a substrate in the study of copper-catalyzed trifluoromethylthiolation of boronic acids.[2]
  • As a substrate in the preparation of a thio xylopyranoside as a potent antithrombotic agent.[3]
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593060-BULK:
593060-5G:
593060-VAR:
593060-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mild and soft catalyzed trifluoromethylthiolation of boronic acids: the crucial role of water
Glenadel Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(42), 14694-14698 (2015)
Aromatic C-F Hydroxylation by Nonheme Iron (IV)-Oxo Complexes: Structural, Spectroscopic, and Mechanistic Investigations
Sahu S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(39), 12791-12802 (2016)
Palladium-catalyzed C-C coupling: efficient preparation of new 5-thio-beta-d-xylopyranosides as oral venous antithrombotic drugs
Bondoux M, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3872-3876 (2009)