Merck
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiC6H11
CAS番号:
分子量:
246.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
592420-1G:
592420-VAR:
592420-BULK:
592420-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)