Merck
592315
Sigma-Aldrich
3-(トリエトキシシリル)フラン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O4Si
CAS番号:
分子量:
230.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccoc1
InChI
1S/C10H18O4Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-7-8-11-9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
FCIABWJRBPKYJO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pd触媒によるクロスカップリング反応で反応性を示すケイ素系求核試薬です[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
592315-5G:
592315-BULK:
592315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)