アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
色
white to beige
mp
136-141 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936634-50MG:
936634-VAR:
936634-100MG:
936634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)