Merck
592064
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H5Br5O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.710 (lit.)
転移温度
Tg (DSC) 37 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
アプリケーション
High refractive index polymer for optical waveguides
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
592064-BULK:
592064-200MG:
592064-VAR:
592064-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.