Merck
181358
Sigma-Aldrich
ポリ(ベンジルメタクリラート)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
別名:
PBMA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥24,800
¥24,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥24,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~100,000 by GPC
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
転移温度
Tg 54 °C
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChI Key
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
異なる組成のポリ(メタクリル酸ベンジル)(PBzMA)/エポキシ熱硬化性ポリマーブレンドを調製することによって、様々なモルホロジーを得ることができます。この変化するモルホロジーはポリマーブレンドの動的機械特性に影響することが知られています。これらの熱硬化性ブレンドは複合材料およびコーティングの基質材料として使用されます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181358-VAR:
181358-10G:
181358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dynamic mechanical properties and morphology of poly (benzyl methacrylate)/epoxy thermoset blends.
Prolongo M G, et al.
Polym. Eng. Sci., 50(9), 1820-1830 (2010)
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。