Merck
590126
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-propylacrylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH2CH2CH3)CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
204.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C([H])=C(\CCC)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-7-11(2)13(14)15-10-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,2-3,7,10H2,1H3
InChI Key
VVMMMVHSJPQPMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)