Merck
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(フェニル-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-フェニル-d5-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
270.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品589551は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589551-VAR:
589551-BULK:
589551-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)