Merck
588873
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メトキシ-4-メチルピリジン
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrNO
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96%
mp
33-37 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(C)c(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HTBPXLJKMNBQMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588873-VAR:
588873-1G:
588873-BULK:
588873-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)