Merck
587400
Sigma-Aldrich
Samarium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O4PSm · xH2O
CAS番号:
分子量:
245.33 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
powder
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
SMILES記法
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
InChI Key
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587400-VAR:
587400-10G:
587400-2G:
587400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)