Merck
587389
Sigma-Aldrich
Silver molybdate
technical grade
別名:
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2MoO4
CAS番号:
分子量:
375.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード:
technical grade
フォーム:
powder
solid
グレード
technical grade
フォーム
powder
solid
mp
483 °C
密度
6.18 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI Key
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587389-5G:4548173298139
587389-VAR:
587389-1G:4548173298122
587389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)