Merck
586706
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-1-13C,2-d
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
91.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C(C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D,3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-BCBQPROLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
586706-VAR:
586706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)