Merck
T6513
Sigma-Aldrich
トリリノレン酸グリセリル
≥97% (TLC), liquid
別名:
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)), 1,2,3-トリ-(cis,cis,cis-9,12,15-オクタデカトリエノイル)グリセリン, 1,2,3-トリリノレノイルグリセリン, グリセリントリリノレナート, トリリノレニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,400
¥31,400
単価¥39,300割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H92O6
CAS番号:
分子量:
873.34
Beilstein:
1718706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141833
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥31,400
単価¥39,300割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Linum usitatissimum oil
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.489
密度
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
UBEIMDKGOYBUKT-FLIQGJDUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • プロトン移動反応質量分析により、異なる前駆体システムで生成されたフランおよびメチルフランの定量化:この研究では、高度な質量分析技術を用いて、さまざまな前駆体から生成されたフランおよびメチルフランを定量化しています。これらの知見は、食品の安全性と食品加工中の化学反応の理解に重要です(Märk et al., 2006)。
包装
密封アンプル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6513-10MG:
T6513-BULK:
T6513-1G:
T6513-500MG:
T6513-100MG:
T6513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qin Guo et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(14), 4697-4703 (2017-04-04)
The polarities of linolenic acid isomers are very similar, and only a few studies to date have attempted to separate α-linolenic acid (ALA) isomers completely. The aim of this study was to fill this gap by developing and validating an
Beatriz Lázaro et al.
PloS one, 12(4), e0176520-e0176520 (2017-04-28)
Triglycerides (TAGs), the major storage molecules of metabolic energy and source of fatty acids, are produced as single cell oil by some oleogenic microorganisms. However, these microorganisms require strict culture conditions, show low carbon source flexibilities, lack efficient genetic modification
Kanika Mitra et al.
Journal of food science, 77(1), C39-C45 (2011-11-30)
Alpha-linolenic acid (ALA) enriched structured lipid (SL) was produced by lipase-catalyzed interesterification from perilla oil (PO) and corn oil (CO). The effects of different reaction conditions (substrate molar ratio [PO/CO 1:1 to 1:3], reaction time [0 to 24 h], and
Glen S Patten et al.
Digestive diseases and sciences, 54(3), 511-521 (2008-07-12)
The aim of this study was to design food grade matrices to deliver microencapsulated fish oil to the large bowel of the rat where the potential exists to retard inflammation and cancer development. Digestion in simulated gastric fluid and intestinal
S J Hardwick et al.
Free radical research, 26(4), 351-362 (1997-04-01)
We have investigated the toxicity to human monocytemacrophages, and susceptibility to oxidation, of different individual dietary fatty acids in cholesterol esters and triglycerides, added to the cell cultures as coacervates with bovine serum albumin. Toxicity was assessed using release of