Merck
586447
Sigma-Aldrich
1-アミノピロリジン 塩酸塩
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
122.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
mp
109-126 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
InChI Key
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
二塩酸塩を含有することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
586447-10G:
586447-VAR:
586447-5G:
586447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)