Merck
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Dodecyl alcohol-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1013CH2OH
CAS番号:
分子量:
187.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品586390は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586390-VAR:
586390-BULK:
586390-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)