About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
354.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i20+1
InChI Key
CBPJQFCAFFNICX-CHPITSPMSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
485934-VAR:
485934-1G-PW:
485934-1G:
485934-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)