Merck
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
別名:
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4NNaO5S · 2H2O
CAS番号:
分子量:
285.21
Beilstein:
8398337
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
組成
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
不純物
6-13% water
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • 経口投与可能なオキシトシンレセプターアンタゴニストの合成に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
58245-VAR-F:
58245-5G-F:
58245-25G-F:
58245-BULK-F:
試験成績書(COA)