蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
473 °F
expl. lim.
10.6 %
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579556-1L:4548173171746
579556-VAR:
579556-4L:4548173171753
579556-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック