Merck
576743
Sigma-Aldrich
tert-ブチル 3-ブロモプロピオナート
97%
別名:
2-(tert-ブトキシカルボニル)エチルブロミド, 3-ブロモプロピオン酸tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BrO2
CAS番号:
分子量:
209.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
30 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
RMWVUWLBLWBQDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-ブチル 3-ブロモプロピオン酸は、以下の合成で使用される可能性があります:
  • tert-ブチル-12-コレステリルオキシ-4,7,10-トリオキサドデカン酸
  • 2-(tert-ブトキシカルボニル)エチル2,3,4-トリ-O-アセチル-1-チオ-α-L-フコピラノシド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
576743-VAR:
576743-BULK:
576743-5G:
576743-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?Synthesis and characterization of a carboxylic acid derivative for liposomal preparations?
Ionescu C, et al.
Synthesis, 61(04) (2013)
"Synthesis and Biological Evaluation of S-Neofucopeptides as E-and P-Selectin Inhibitors"
Moreno-Vargas.JA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(17), 2973-2982 (2008)