Merck
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(IO4)2
CAS番号:
分子量:
519.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99%
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI Key
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575933-50G:
575933-BULK:
575933-20G:4548173995120
575933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)