Merck
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
別名:
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H16CoN7O7
CAS番号:
分子量:
333.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: cobalt
mp
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
InChI Key
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575887-5G:
575887-BULK:
575887-VAR:
575887-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)