Merck
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanboronic acid pinacol ester
98%
別名:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BO3
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
InChI Key
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
575054-1G:
575054-5G:
575054-BULK:
575054-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.