Merck
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-メチル-3-ピロリジノール
95%
別名:
(S)-(+)-3-ヒドロキシ-N-メチルピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.0 °F - closed cup
引火点(℃)
88.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
573337-VAR:
573337-5G:
573337-BULK:
573337-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)