Merck
259667
Sigma-Aldrich
p-トルイル酸メチル
≥99%
別名:
(メチル 4-安息香酸メチル)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥9,820
¥9,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥9,820
About This Item
化学式:
CH3C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1100609
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 39 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
自己発火温度
932 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチルp-トルイル酸塩のコバルト(III)酢酸溶液による嫌気的酸化が調べられています[1]
アプリケーション
メチルp-トルイル酸塩は、プロピレン重合化の高収率触媒における内部・外部ドナーの組み合わせの効果を調べるための触媒として使用されてきました[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
259667-5G:
259667-VAR:
259667-BULK:
259667-1KG:
259667-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of the internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization, 2. Polymerization results.
Barbe PC, et al.
Makromol. Chem., 193(1), 229-241 (1992)
Charles E Sumner et al.
Inorganic chemistry, 47(6), 2190-2195 (2008-01-30)
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid was investigated. Observed products were 4-carbomethoxybenzaldehyde (2), 4-carbomethoxybenzoic acid (3), 4-carbomethoxybenzyl acetate (1), 4,4'-dicarbomethoxybibenzyl (6), methyl 2,4-dimethylbenzoate (8), and methyl 3,4-dimethylbenzoate (9). Deuterium isotope labeling showed that 2 was