Merck
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
CAS番号:
分子量:
140.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品571334は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
571334-BULK:
571334-VAR:
571334-1G:
571334-100MG:
571334-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.