Merck
569941
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H5Br
CAS番号:
分子量:
158.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
156 °C (lit.)
mp
-31 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Br[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChI Key
QARVLSVVCXYDNA-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)