Merck
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
別名:
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,980
¥19,980
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,980
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,980
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
67-71 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569631-5G:
569631-BULK:
569631-1G:
569631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)