Merck
729914
Sigma-Aldrich
シクロブタノン-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D4H2O
CAS番号:
分子量:
74.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
95 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
99 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
InChI Key
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
Jan Code
729914-BULK:
729914-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)