569313
1-ブロモ-3,5-ジメトキシベンゼン
97%
別名:
3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-66 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cc(Br)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
569313-BULK:
569313-5G:
569313-VAR:
569313-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック