Merck
568244
Sigma-Aldrich
3-(2′,5′-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C12H14O5/c1-16-8-3-5-11(17-2)9(7-8)10(13)4-6-12(14)15/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
HSFBDVDTGCGJBZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
568244-BULK:
568244-VAR:
568244-5G:
568244-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)