アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5685 (lit.)
bp
90 °C/0.9 mmHg (lit.)
かさ密度
1.020 g/mL
SMILES記法
C(c1ccccc1)n2cccc2
InChI
1S/C11H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12/h1-9H,10H2
InChI Key
FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- (E,Z)-3-(7,8-dimethoxy-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindol-3-yl)-N,N-diethylacrylamide[2]
- (E,Z)-7,8-dimethoxy-3-styryl-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindole[2]
- pyrroloisoquinolines[2]
- (Z)-2-(7,8-dimethoxypyrrolo[1,2-b]isoquinolin-10-ylidene)-N,N-diethylacetamide[2]
- (E,Z)-10-benzylidene-7,8-dimethoxy-5,10-dihydropyrrolo- [1,2-b]isoquinoline[2]
- (E,Z)-7,8-dimethoxy-10-(2-methoxyvinyl)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline[2]
- (Z)-7,8-dimethoxy-10-(methoxymethylene)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline[2]
- 2-cyano-N-benzylpyrroles[3]
- 3-cyano-N-benzylpyrroles[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
566322-1G:
566322-VAR:
566322-BULK:
566322-5G:
アクティブなフィルタ