103764
ペンタフルオロベンゼンスルホニルクロリド
99%
別名:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylsulfonyl chloride, Perfluorobenzenesulfonyl chloride
サイズを選択してください
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
密度
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6ClF5O2S/c7-15(13,14)6-4(11)2(9)1(8)3(10)5(6)12
InChI Key
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103764-5G:
103764-VAR:
103764-BULK:
103764-100G:
103764-25G:
103764-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック