Merck
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
InChI Key
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565024-BULK:
565024-5G:
565024-1G:
565024-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)