Merck
563609
Sigma-Aldrich
3-ブロモベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4BrSO2NH2
CAS番号:
分子量:
236.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI Key
MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563609-1G:
563609-BULK:
563609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ali Ryan et al.
British journal of pharmacology, 174(14), 2209-2224 (2017-04-06)
With the emergence of extensively drug-resistant tuberculosis, there is a need for new anti-tubercular drugs that work through novel mechanisms of action. The meta cleavage product hydrolase, HsaD, has been demonstrated to be critical for the survival of Mycobacterium tuberculosis