Merck
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI Key
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562823-500MG:
562823-VAR:
562823-BULK:
562823-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)