Merck
562572
Sigma-Aldrich
炭酸セシウム
Cabot high-purity grade
別名:
炭酸二セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2CO3
CAS番号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
グレード
Cabot high-purity grade
mp
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 第一級アルコールの空気酸化およびアリールアルカンからアリールケトンへの空気酸化†。
  • 1,4-付加反応
以下のための試薬です。
  • ホスファゼン誘導体の合成
  • 収縮性拘束力のある相互作用
  • 分子内C-Nクロスカップリング反応
  • 脱ハロゲン化水素重縮合
カルボン酸アルキル混合物を生成するためのアルコ-ルの効率的なO-アルキル化を促進します。
法的情報
Cabot Performance Materials社製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
562572-1KG:
562572-VAR:
562572-5KG:
562572-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 3617-3617 (2006)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Qifeng Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11420-11421 (2010-08-06)
Dehydrohalogenative polycondensation of 2-bromo-3-hexylthiophene was successful with Herrmann's catalyst and tris(2-dimethylaminophenyl)phosphine as catalyst precursors, giving head-to-tail poly(3-hexylthiophene) (HT-P3HT) with high molecular weight (M(n) = 30,600, M(w)/M(n) = 1.60) and high regioregularity (98%) in almost quantitative yield (99%).