Merck
561258
Sigma-Aldrich
ポリ(4-スチレンスルホン酸) アンモニウム塩 溶液
Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
別名:
PSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
分子量
Mw ~200,000
濃度
30 wt. % in H2O
屈折率
n20/D ~1.3961
pH
3-4 (25 °C)
粘度
~200 cP(~25 °C, Brookfield) (20 rpm)
アプリケーション
特殊紙と合成フィルム用の効果的な帯電防止コ-ティングです。
特徴および利点
高分子電解質。高フィルム形成能を有します。高温で安定です。 せん断耐性があります。 pH変化に対して安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
561258-1KG:
561258-BULK:
561258-VAR:
561258-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。