Merck
434566
Sigma-Aldrich
ポリ(4-スチレンスルホン酸)-co-マレイン酸) ナトリウム塩
average Mw ~20,000, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥7,140
¥7,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥7,140
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥7,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~20,000
粘度
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.801 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI Key
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モル比は、4-スチレンスルホン酸:マレイン酸=3:1です。
アプリケーション
スラッジを防止し除去するためのボイラ-添加剤です。 カルシウム塩用の結晶修飾剤、酸化鉄用の優れた分散剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434566-250G:
434566-VAR:
434566-BULK:
434566-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。