Merck
191981
Sigma-Aldrich
ポリ(2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸-co-アクリロニトリル)
acrylonitrile ~95 wt. %
別名:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
acrylonitrile, ~95 wt. %
品質水準
SMILES記法
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
191981-BULK:
191981-VAR:
191981-10G:
191981-25G:
191981-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。