powder
含みます
ligno-sulfonic acid as dopant
粒径
2-3 μm
pH
1.95 (5 wt. % in H2O)
導電率
1-2 S/cm (pressed pellet)
SMILES記法
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChI Key
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
化学的/物理的耐性
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
561126-10G:
561126-BULK:
561126-2G:
561126-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich tutorial on lithography nanopatterning explains patterning layers for conductors, semiconductors, and dielectrics on surfaces.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
自己修復性のある柔軟な電子材料は、コスト削減と電子廃棄物削減の可能性をもたらします。
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。