詳細
surface tension 43 mN/m (1% aqueous)
品質水準
フォーム
powder
不純物
5% moisture
損失
13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C
3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C
5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C
8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C
pH
6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)
転移温度
sintering point 188 °C
溶解性
NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous)
MEK: partially soluble
benzene: insoluble
dioxane: soluble
ethylene glycol: soluble
hexane: insoluble
methanol: partially soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C
かさ密度
23 lb/cu.ft (loose)
32 lb/cu.ft (packed)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
370959-100G:
370959-500G:
370959-BULK:
370959-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)