Merck
560170
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチル安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3COOH
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-4-methylbenzoic acid can be prepared from 2-bromo-4-methylbenzonitrile via hydrolysis.[1]
アプリケーション
2-Bromo-4-methylbenzoic acid may be used to synthesize:
  • 4′-hydroxy-5:6′-dimethyldibenzo-α-pyrone[2]
  • 2-bromo-4-methylbenzophenone[1]
  • 7-hydroxy-5′-methyl-6-n-hexyl-3:4-benzocoumarin[3]
  • 2-(trimethylsilyl)ethyl 2-bromo-4-methylbenzoate[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560170-VAR:
560170-5G:
560170-1G:
560170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Radioiodinated MIBG-octreotate conjugate exhibiting enhanced uptake and retention in sstr2-expressing tumor cells.
Vaidyanathan G, et al.
Bioconjugate Chemistry, 18(6), 2122-2130 (2007)
204. Tetrahydrodibenzopyran derivatives isomeric with tetrahydrocannabinols.
Avison AWD, et al.
Journal of the Chemical Society, 952-955 (1949)
Studies in the biochemistry of micro-organisms. 90. Alternariol and alternariol monomethyl ether, metabolic products of Alternaria tenuis.
Raistrick H, et al.
The Biochemical Journal, 55(3), 421-421 (1953)
Intramolecular Reactions. IV. Chain Transfer Reaction Involving an Aromatic Hydrogen Atom and Related Reactions of 2-(4'-Methylbenzoyl)-benzenediazonium Salts1.
DeTar DF and Relyea DI.
Journal of the American Chemical Society, 78(17), 4302-4305 (1955)