Merck
558621
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
323.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5360 (lit.)
密度
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-6-2-1-4(15(9,13)14)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558621-VAR:
558621-5G:
558621-BULK:
558621-1G:
試験成績書(COA)