Merck
558613
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H3(Br)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
323.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5240 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
InChI Key
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558613-BULK:
558613-VAR:
558613-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)