Merck
558427
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
323.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
密度
1.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)15(9,13)14/h1-3H
InChI Key
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize butyl (E)-3-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate and 1-benzyl-2-(2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)indole.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558427-5G:
558427-1G:
558427-BULK:
558427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon-Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)
Anoir Hfaiedh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 14(21), 4947-4956 (2016-05-14)
The direct arylation of N-protected 3-haloindole derivatives with benzenesulfonyl chlorides as coupling partners using 5 mol% of bis(acetonitrile)dichloropalladium(ii) catalyst and lithium carbonate as a base in 1,4-dioxane was investigated. We demonstrated that both iodo and chloro substituents at the indolyl